Louches
Louches
620 ml, 345 mm, 140 mm
N° de catalogue 231-1104
Fournisseur:   BOCHEM
Louches
N° de catalogue 231-1104
Fournisseur:  BOCHEM
Louches
Louches
620 ml, 345 mm, 140 mm
Prix
SFr. 58.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique, polissage électrolytique.
  • À manche plat
  • Très bonne résistance à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique
Spécifications
  • Ø:
    140 mm
  • Capacité:
    620 ml
  • Longueur:
    345 mm