Louches
Louches
200 ml, 315 mm, 90 mm
Catalog # 231-1102
Supplier:   BOCHEM
Louches
Catalog # 231-1102
Supplier:  BOCHEM
Louches
Louches
200 ml, 315 mm, 90 mm
Price
SFr. 27.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique, polissage électrolytique.
  • À manche plat
  • Très bonne résistance à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique
Specifications
  • Ø:
    90 mm
  • Capacité:
    200 ml
  • Longueur:
    315 mm