Louches
Louches
90 ml, 185 mm, 70 mm
N° de catalogue 231-1101
Fournisseur:   BOCHEM
Louches
N° de catalogue 231-1101
Fournisseur:  BOCHEM
Louches
Louches
90 ml, 185 mm, 70 mm
Prix
SFr. 22.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique, polissage électrolytique.
  • À manche plat
  • Très bonne résistance à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique
Spécifications
  • Ø:
    70 mm
  • Capacité:
    90 ml
  • Longueur:
    185 mm