Seaux | Avantor
Seaux
Couvercle pour seaux gradués 15 l, en acier inoxydable 18/10, Ø 310 mm
N° de catalogue 216-0233
Fournisseur:   BOCHEM
Seaux
N° de catalogue 216-0233
Fournisseur:  BOCHEM
Seaux
Seaux
Couvercle pour seaux gradués 15 l, en acier inoxydable 18/10, Ø 310 mm
Prix
69.20 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces seaux, en acier inoxydable 18/10.
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Construction lourde, très stable
  • Couvercle disponible en option
Avec graduation et anse permettent une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Un œillet d'anse sans joint et la surface lisse garantissent un nettoyage aisé et rapide.
Spécifications
  • Désignation:
    Couvercle pour seaux gradués 15 l, en acier inoxydable 18/10, Ø 310 mm
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..