Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Retort rings, open

Retort rings, open

Open retort ring, 220 mm length, 100 mm
N° de catalogue BOCH5512
Fournisseur:   BOCHEM
Retort rings, open
N° de catalogue BOCH5512
Fournisseur:  BOCHEM
Retort rings, open
Retort rings, open

Open retort ring, 220 mm length, 100 mm

Prix
SFr. 31.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Retort rings made from stainless steel 18/10.

Spécifications
  • Ø int.:
    100 mm
  • Désignation:
    Open retort ring, 220 mm length
  • Seq:
    03