Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Retort rings, open

Retort rings, open

Open retort ring, 160 mm length, 50 mm
N° de catalogue BOCH5510
Fournisseur:   BOCHEM
Retort rings, open
N° de catalogue BOCH5510
Fournisseur:  BOCHEM
Retort rings, open
Retort rings, open

Open retort ring, 160 mm length, 50 mm

Prix
SFr. 28.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Retort rings made from stainless steel 18/10.

Spécifications
  • Ø int.:
    50 mm
  • Désignation:
    Open retort ring, 160 mm length
  • Seq:
    01