Tiges de support, à filetage M10
12 mm, 500 mm, M10
N° de catalogue BOCH5110
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10
- Rods for stand bases
- M10 thread
Spécifications
- Ø:12 mm
- Filetage:M10
- Longueur:500 mm
- Seq:01