Ciseaux de microscopie
Droits, pointus/pointus, 100 mm
N° de catalogue 233-2121
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Résistants à la corrosion
- Autoclavable
- Pointes très fines
Spécifications
- Type:Droits, pointus/pointus
- Longueur:100 mm