Pharmacist spoons
Cuillère avec orifice, 200 mm, 30×26 mm
N° de catalogue 231-1281
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoons for a wide range of uses.
- Narrow shape with extra long, flat handle
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Quick and easy to clean
Spécifications
- Désignation:Cuillère avec orifice
- Longueur:200 mm
- Taille cuillère:30×26 mm