Pharmacist spoons
Cuillère en forme de pelle, 170 mm, 40×10 mm
N° de catalogue BOCH3360
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoons for a wide range of uses.
- Narrow shape with extra long, flat handle
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Quick and easy to clean
Spécifications
- Désignation:Cuillère en forme de pelle
- Longueur:170 mm
- Taille cuillère:40×10 mm