Micro-spatules doubles
185 mm, 50 mm, 4 mm
Catalog # 231-2188
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Avec manche rond, une extrémité plate et une extrémité ronde en forme de pelle.
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Specifications
- Longueur:185 mm
- Largeur de la lame:4 mm
- Longueur de lame:50 mm