Micro-spatules doubles
130 mm, 40 mm, 4 mm
N° de catalogue 231-1057
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Avec manche rond, une extrémité plate et une extrémité ronde en forme de pelle.
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Spécifications
- Longueur:130 mm
- Largeur de la lame:4 mm
- Longueur de lame:40 mm