Double spatulas
210 mm, 55 mm, 11 mm
N° de catalogue 231-0238
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Seq:04
- Largeur de la lame:11 mm
- Longueur de lame:55 mm