Double spatulas
185 mm, 50 mm, 9 mm
  BOCH3112
 :   BOCHEM
Double spatulas
  BOCH3112
 :  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
185 mm, 50 mm, 9 mm
SFr. 61.60
1 * 1 ST
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
  • Longueur:
    185 mm
  • Seq:
    03
  • Largeur de la lame:
    9 mm
  • Longueur de lame:
    50 mm