Double spatulas
150 mm, 45 mm, 9 mm
N° de catalogue BOCH3111
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Seq:02
- Largeur de la lame:9 mm
- Longueur de lame:45 mm