Spatules doubles
210 mm, 60 mm, 11 mm
Katalognr. 231-1035
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
- Manche rond, une extrémité plate et l'autre arrondie
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Technische Daten
- Longueur:210 mm
- Seq:07
- Largeur de la lame:11 mm
- Longueur de lame:60 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..