Pinces
Pointues, avec cheville, 145 mm
N° de catalogue 232-0017
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable, revêtement en PTFE vert.
- Anti-magnétiques
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Surface lisse qui empêche toute contamination et qui facilite le nettoyage
Spécifications
- Type:Pointues, avec cheville
- Longueur:145 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..