Pinces
Pointues, avec cheville, 115 mm
N° de catalogue 232-0016
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable, revêtement en PTFE vert.
- Anti-magnétiques
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Surface lisse qui empêche toute contamination et qui facilite le nettoyage
Spécifications
- Type:Pointues, avec cheville
- Longueur:115 mm