Pincettes
Extrémités arrondies, 115 mm
  232-0013
 :   BOCHEM
Pincettes
  232-0013
 :  BOCHEM
Pincettes
Pincettes
Extrémités arrondies, 115 mm
SFr. 41.60
1 * 1 ST
En acier inoxydable, revêtement en PTFE.
  • Anti-magnétiques
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Surface lisse empêchant toute contamination et facilitant le nettoyage
  • Type:
    Extrémités arrondies
  • Longueur:
    115 mm