Pinces de précision
Courbée, très pointues, 120 mm
232-0010
: BOCHEM
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour de nombreuses applications en laboratoire et production.
- Très pointues sans stries
- Auto-serrantes
- Type:Courbée, très pointues
- Longueur:120 mm