Pinces de précision
Pinces de précision, embouts souples, en acier inoxydable, Droites, très pointues, 130 mm
N° de catalogue 232-0006
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
These non serrated precision forceps are available in pure stainless steel or with PTFE coating.
Spécifications
- Type:Droites, très pointues
- Désignation:Pinces de précision, embouts souples, en acier inoxydable
- Longueur:130 mm