Pinces Hoffmann
38 mm
N° de catalogue 229-0069
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En laiton nickelé avec base pivotante.
Documents
BOCH12533_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Seq:06
- Largeur de bande:38 mm