Forceps
Straight, sharp, 145 mm
N° de catalogue BOCH1013
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Precision forceps made from stainless steel 18/10.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Type:Straight, sharp
- Longueur:145 mm
- Seq:04