Acide α-linolénique 99%
Flacon verre pour solides, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide α-linolénique 99%
N° de catalogue ACRO302820050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 463-40-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
- Numéro CAS:463-40-1
- Formule:C₁₈H₃₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00065720
- Poids moléculaire:278.44 g/mol
- Index Merck:12,05530
- Point d'ébullition:230…232 °C (1 mmHg)
- Point de fusion:–11 °C
- Densité:0,91 g/cm³
- Point d'éclair:>112 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:207-334-8
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g



