Acide α-linolénique 99%
Flacon verre pour solides, 1 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide α-linolénique 99%
N° de catalogue ACRO302820010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 463-40-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
- Numéro CAS:463-40-1
- Formule:C₁₈H₃₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00065720
- Poids moléculaire:278.44 g/mol
- Index Merck:12,05530
- Point d'ébullition:230…232 °C (1 mmHg)
- Point de fusion:–11 °C
- Densité:0,91 g/cm³
- Point d'éclair:>112 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:207-334-8
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



