Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 42, 44,1 mm, 3,2 mm, 165 mm
N° de catalogue BIBB703-04
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
Made of borosilicate glas.
- Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
- Unbagged
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL® joints.
Spécifications
- Filetage:SVL 42
- Ø ext. tube:44,1 mm
- Épaisseur de paroi:3,2 mm
- Seq:04
- Longueur totale:165 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-01Joints d'étanchéité pour joints bout à bout, caoutchouc silicone gainé PTFE, joint SVL® taille 15, bague I.Ø 10 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 90.40
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-02Joints d'étanchéité pour joints bout à bout, caoutchouc silicone gainé PTFE, joint SVL® taille 22, bague I.Ø 17 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 179.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-03Joints d'étanchéité pour joints bout à bout, caoutchouc silicone gainé PTFE, joint SVL® taille 30, bague I.Ø 23 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 183.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-04Joints d'étanchéité pour joints bout à bout, caoutchouc silicone gainé PTFE, joint SVL® taille 42, bague I.Ø 34 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 383.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-14Accouplements en plastique phénolique pour assemblages bout à bout, joint SVL® taille 42, bague I.Ø 34 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 641.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-19Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 15, pour tubes de Ø 4,0 à 4,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 147.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-20Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 15, pour tubes de Ø 4,8 à 5,2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 113.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-21Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 15, pour tubes de Ø 5,6 à 6,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 117.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-22Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 15, pour tubes de Ø 5,6 à 7,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 105.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-26Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 30, pour tubes de Ø 19,5 à 20,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 245.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-27Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 30, pour tubes de Ø 21,5 à 22,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 251.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-28Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 42, pour tubes de Ø 29,2 à 30,8 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 624.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-29Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 42, pour tubes de Ø 31,2 à 32,8 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 624.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-41Bouchons à vis phénoliques avec trou, pour joint SVL® taille 15Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 26.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 212-7469Bouchons à vis phénoliques avec trou, pour joint SVL® taille 22Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 30.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-43Bouchons à vis phénoliques avec trou, pour joint SVL® taille 30Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 37.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-44Bouchons à vis phénoliques avec trou, pour joint SVL® taille 42Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 110.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-52Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 22, pour tubes de Ø 11,6 à 12,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 198.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-56Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 30, pour tubes de Ø 17,6 à 18,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 277.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-51Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 22, pour tubes de Ø 9,6 à 10,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 191.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-25Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 22, pour tubes de Ø 15,6 à 16,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 177.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BIBB701-11Accouplements en plastique phénolique pour assemblages bout à bout, joint SVL® taille 15, bague I.Ø 10 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 676.00