Béchers, forme basse
5000 ml, , 270 mm, 170 mm
  213-0022
 :   SciLabware
Béchers, forme basse
  213-0022
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
5000 ml, , 270 mm, 170 mm
SFr. 120.00
1 * 1 ST
Verre borosilicaté en PYREX®, avec bec.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Autoclavable
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec, graduations blanches et zone d'étiquetage.
 : ISO 3819 et DIN 12331 - bécher 10 000 ml complémentaire à la gamme ISO et graduations approximatives.
  • Ø ext.:
    170 mm
  • Capacité:
    5000 ml
  • Hauteur:
    270 mm
  • Seq:
    14