Béchers, forme basse
5 ml, , 30 mm, 22 mm
Catalog # 213-0010
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
Verre borosilicaté en PYREX®, avec bec.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Autoclavable
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec, graduations blanches et zone d'étiquetage.
: ISO 3819 et DIN 12331 - bécher 10 000 ml complémentaire à la gamme ISO et graduations approximatives.
Specifications
- Ø ext.:22 mm
- Capacité:5 ml
- Hauteur:30 mm
- Seq:01