Cuillères, double tête
Cuillères, double tête
Cuillère à double extrémité avec deux bols, 300 mm, 2/8 ml, Acier inoxydable 304
N° de catalogue BELAH367290030
Cuillères, double tête
N° de catalogue BELAH367290030
Cuillères, double tête
Cuillères, double tête
Cuillère à double extrémité avec deux bols, 300 mm, 2/8 ml, Acier inoxydable 304
Prix
SFr. 213.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Ces cuillères double tête sont disponibles en acier inoxydable poli ou avec extrémités revêtues de Fluo-Kem ® Téflon® FEP.
  • Avec tige solide, arrondie
  • Le matériel est conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications de contact direct avec les aliments
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    2/8 ml
  • Désignation:
    Cuillère à double extrémité avec deux bols
  • Longueur:
    300 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable 304
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..