Spinner flasks, adjustable hanging bar
100 ml, Centre neck 70 mm, side arm 32 mm, 69×110 mm
N° de catalogue BELC1967-00100A
Marketsource
Fournisseur: BELLCO GLASS
Spinner flasks, adjustable hanging bar
N° de catalogue BELC1967-00100A
Fournisseur: BELLCO GLASS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spinner flasks, made of borosilicate glass,with PTFE impeller assembly.
- Height adjustable impeller
- Impeller assembly rides on glass bearing for friction free operation
- Flat bottom
The hanging bar spinner flasks have black phenolic rubber-lined central and sidearm caps for 25 and 50 ml flasks.
Spécifications
- Ø×h:69×110 mm
- Capacité:100 ml
- Seq:02
- Col:Centre neck 70 mm, side arm 32 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-90100Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 84.54
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1969-73000Glass shaft, for 3000 ml flasksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 10.78
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-90070Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 83.66