Chloral hydraté 98.5%
Flacon verre pour solides, 50 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Chloral hydraté 98.5%
N° de catalogue ACRO232470500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 302-17-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
- Numéro CAS:302-17-0
- Formule:Cl₃CCH(OH)₂
- Numéro MDL:MFCD00044479
- Poids moléculaire:165.4 g/mol
- Index Merck:12,02113
- Point d'ébullition:97,5 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:57 °C
- Densité:1,901 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:206-117-5
- ADR:6.1,II
- :Density: 1.901 g/cm³ (20 °C)
- UN:2811
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Transparent colorless to white Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Solubility:(10 % in water) Clear colorless
- Residue after evaporation:≤0.1 %
- pH:3.5 to 5.5 (10 % in water)
- Titration excess NaOH:≥98.0 %
- Chloride (Cl):≤200 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤20 ppm
- Chloral alcoholate:Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:50 g



