Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Fond V, transparent, stérile, 40 - 200 µl, 96, +, 234 µl
N° de catalogue 736-0223
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 736-0223
Fournisseur:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Fond V, transparent, stérile, 40 - 200 µl, 96, +, 234 µl
Prix
130.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.
Spécifications
  • Nb de puits:
    96
  • Volume de travail recommandé:
    40 - 200 µl
  • Stérile:
    +
  • Désignation:
    Fond V, transparent, stérile
  • Seq:
    02
  • Volume total:
    234 µl
  • Cat. No.:
    736-0223
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..