Boîtes de Petri
Avec 3 ergots, 145 mm, 20 mm, Stérile, 15/pochette
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
- Empilage aisé
- Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
- Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø:145 mm
- Emballage:15/pochette
- Stérilité:Stérile
- Version:Avec 3 ergots
- Hauteur:20 mm
- Seq:16