Boîtes de Petri
Sans ergots, 94 mm, 16 mm, Stérile, 20/pochette
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
- Empilage aisé
- Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
- Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø:94 mm
- Emballage:20/pochette
- Stérilité:Stérile
- Version:Sans ergots
- Hauteur:16 mm
- Seq:11