Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Couteau à lame A11.2, Broyage de substances tendres et fibreuses
N° de catalogue 412-1101
Fournisseur: IKA
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Couteau à lame A11.2
- Seq:03
- Pour:Broyage de substances tendres et fibreuses