Pasteur pipettes
Bouchée, embout de ∼120 mm de long, 2,0 ml, 230 mm, 250/sachet, 4 sachets/boîte
  HIRS9260201
 :   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
  HIRS9260201
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Bouchée, embout de ∼120 mm de long, 2,0 ml, 230 mm, 250/sachet, 4 sachets/boîte
SFr. 133.00
1 * 1.000 ST
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
  • Emballage:
    250/sachet, 4 sachets/boîte
  • Capacité:
    2,0 ml
  • Désignation:
    Bouchée, embout de ∼120 mm de long
  • Longueur:
    230 mm