Micropipettes capillaires
80 mm, 2,35 mm, 1,55
N° de catalogue HIRS9202380
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
- Ø ext.:2,35 mm
- Ø int.:1,55
- Longueur:80 mm
- Seq:30
- Cat. No.:HIRS9202380