Micropipettes capillaires
120 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
N° de catalogue HIRS9202312
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
- Ø ext.:2,35 mm
- Ø int.:1,55 mm
- Longueur:120 mm
- Seq:33
Clear glass, both end open.