Micropipettes capillaires
90 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
N° de catalogue HIRS9201790
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
- Ø ext.:1,75 mm
- Ø int.:1,30 mm
- Longueur:90 mm
- Seq:24
Clear glass, both end open.