Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
70 mm, 1,75, 1,30 mm
N° de catalogue HIRS9201770
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
N° de catalogue HIRS9201770
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
70 mm, 1,75, 1,30 mm
Prix
SFr. 85.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,75
  • Ø int.:
    1,30 mm
  • Longueur:
    70 mm
  • Seq:
    21