Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
100 mm, 1,75 mm, 1,30
N° de catalogue HIRS9201710
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
N° de catalogue HIRS9201710
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
100 mm, 1,75 mm, 1,30
Prix
SFr. 101.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,75 mm
  • Ø int.:
    1,30
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    25