Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
80 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
N° de catalogue HIRS9201380
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
N° de catalogue HIRS9201380
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
80 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Prix
SFr. 76.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,35 mm
  • Ø int.:
    0,95 mm
  • Longueur:
    80 mm
  • Seq:
    11