Micropipettes capillaires | Avantor
Micropipettes capillaires
80 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Katalognr. HIRS9201380
Anbieter:   HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
Katalognr. HIRS9201380
Anbieter:  HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
80 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Preis
SFr. 76.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Technische Daten
  • Ø ext.:
    1,35 mm
  • Ø int.:
    0,95 mm
  • Longueur:
    80 mm
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..