Micropipettes capillaires
60 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
N° de catalogue HIRS9201360
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
- Ø ext.:1,35 mm
- Ø int.:0,95 mm
- Longueur:60 mm
- Seq:08