Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
100 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
N° de catalogue 612-2807
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
N° de catalogue 612-2807
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Micropipettes capillaires
Micropipettes capillaires
100 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Prix
SFr. 87.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,35 mm
  • Ø int.:
    0,95 mm
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    13