Micropipettes capillaires
75 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
N° de catalogue HIRS9201075
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
- Ø ext.:1,00 mm
- Ø int.:0,80 mm
- Longueur:75 mm
- Seq:02