Burettes à robinet latéral, Schellbach
50 ml, 0,10 ml, 500 mm, 0,05 ± ml
N° de catalogue 612-9972
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
En verre DURAN®, classe AS.
- Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
- Bande photophore, trait circulaire aux points principaux
- Graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm
Scale length: 500 mm
: DIN EN ISO 385
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Division:0,10 ml
- Tolérance:0,05 ± ml
- Longueur:500 mm