Pipettes graduées, avec piston
10 ml, 0,1 ml
N° de catalogue 612-1028
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Pipettes graduées, avec piston
N° de catalogue 612-1028
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Pipettes graduées, avec piston
Pipettes graduées, avec piston
10 ml, 0,1 ml
Prix
SFr. 39.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-Glas®.
  • Étalonnage pour la distribution (Ex)
  • Graduations ambrées durables, anneaux de marquage aux principales graduations
  • Aide au pipetage intégré
Spécifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Division:
    0,1 ml