Tools
Open end wrench, 12 mm, 116 mm long
N° de catalogue HEWL8710-1841
Fournisseur: AGILENT HEWLETT PACKARD
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Open end wrench, 12 mm, 116 mm long