Macro cuvettes
Macro, 17,5 ml, 50 mm, Verre
HEWL5063-6552
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
- Trajet optique:50 mm
- Type:Macro
- Volume:17,5 ml
- Matière fenêtre:Verre
- Seq:016
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation